Läs mer
2,4,5-Trikloronbensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Trichloronitrobenzene |
| CAS | 89-69-0 |
| Molekylformel | C6 H2 Cl3 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzene','1,2,4-trichloro-5-nitro-, 1,2,4-Trichloro-5-nitrobenzene, 1,4,5-Trichloro-2-nitrobenzene, 2,4,5-Trichloro-1-nitrobenzene, 2,4,5-Trichloronitrobenzene, 3,4,6-Trichloronitrobenzene, NSC 50660, NSC 56980, NSC 60975 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-5(9)6(10(11)12)2-4(3)8/h1-2H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,4-trikloro-5-nitrobensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.44 |
| Formel vikt | 224.9151 |