Läs mer
2,4,5-Trichlorophenol-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Trichlorophenol-13C6 |
| CAS | 2483736-12-3 |
| Molekylformel | 13C6 H3 Cl3 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,4,5-Trichlorophenol-13C6, 2,4,5-Trichlorophenic Acid-13C6, Dowicide 2-13C6, NSC 2266-13C6, Preventol I-13C6, TCP-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | O[13c]1[13cH][13c](Cl)[13c](Cl)[13cH][13c]1Cl |
| IUPAC-namn | 2,4,5-trichloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.4 |
| Formel vikt | 201.9451 |