missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4,5-Trichlorophenol-3,6-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Trichlorophenol ring-d2 |
| CAS | 93951-82-7 |
| Molekylformel | C6 2H2 H Cl3 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Phen-2,5-d2-ol, 3,4,6-trichloro- (9 CI), 2,4,5-Trichlorophenol (Ring-D2), 2,4,5-Trichlorophenol-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10 H/i1D,2 D |
| LEDER | [2 H]c1c(O)c(Cl)c([2 H])c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,4,5-trichloro-3,6-dideuteriophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.46 |
| Formel vikt | 197.9375 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?