Läs mer
2,4,5-Trichlorophenol-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Trichlorophenol ring-d2 |
| CAS | 93951-82-7 |
| Molekylformel | C6 2H2 H Cl3 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,4,5-Trichlorophenol D2 (3,6-D2), Phen-2,5-d2-ol','3,4,6-trichloro- (9CI), 2,4,5-Trichlorophenol (Ring-D2), 2,4,5-Trichlorophenol D2, Phen-2,5-d2-ol','3,4,6-trichloro- (9CI), 2,4,5-Trichlorophenol (Ring-D2), 2,4,5-Trichlorophenol-D2 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H/i1D,2D |
| LEDER | [2H]c1c(O)c(Cl)c([2H])c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,4,5-trichloro-3,6-dideuteriophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.46 |
| Formel vikt | 197.9375 |