Läs mer
2,4,5-Trichlorophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Trichlorophenol |
| CAS | 95-95-4 |
| Molekylformel | C6 H3 Cl3 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Phenol','2,4,5-trichloro-, 2,4,5-Trichlorophenol, 2.4,5-Trichlorophenic acid, Dowicide 2, NSC 2266, Preventol I, TCP |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2,10H |
| LEDER | Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 2,4,5-trichlorophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.45 |
| Formel vikt | 195.9249 |