Läs mer
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic Acetic Acid, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12979394 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12979394 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12979394 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3655
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2,4,5-Trichlorophenoxy acetic acid93-76-51000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trichlorophenoxy Acetic Acid
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 93-76-5, 1634-04-4
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C8H5Cl3O3
MDL-nummer MFCD00004301
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel SMYMJHWAQXWPDB-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)COC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
IUPAC-namn 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)acetic acid
Lösningsmedel eller matris MTBE
Molekylvikt (g/mol) 255.48
PubChem CID 1480
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:27903
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only