missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic Acid-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-TD4 |
| CAS | 358731-37-0 |
| Molekylformel | C8 2H4 H Cl3 O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2,4,5-T D4, Acetic-d2 acid','(3,4,6-trichlorophenoxy-2,5-d2)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5Cl3O3/c9-4-1-6(11)7(2-5(4)10)14-3-8(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)/i1D,2D,3D2 |
| LEDER | [2H]c1c(Cl)c(Cl)c([2H])c(OC([2H])([2H])C(=O)O)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-(2,4,5-trichloro-3,6-dideuteriophenoxy)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.51 |
| Formel vikt | 257.9555 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?