missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4,5-Trichlorophenoxyacetic Acid, TRC

Produktkod. 30453389
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453389 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30453389 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT77415510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid
CAS 93-76-5
Molekylformel C8 H5 Cl3 O3
Kvantitet 10 g
Synonym Acetic acid','2-(2,4,5-trichlorophenoxy)-, Acetic acid','(2,4,5-trichlorophenoxy)- (8CI,9CI), 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)acetic acid, (2,4,5-Trichlorophenoxy)acetic acid, 2,4,5-T, Arbokan, BCF-Bushkiller, Forst U 46, Fortex, NSC 430, Trichlorophenoxyacetic acid, Trioxon, Verton 2T
InChI formel InChI=1S/C8H5Cl3O3/c9-4-1-6(11)7(2-5(4)10)14-3-8(12)13/h1-2H,3H2,(H,12,13)
LEDER OC(=O)COc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
IUPAC-namn 2-(2,4,5-trichlorophenoxy)acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 255.48
Formel vikt 253.9304
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.