Läs mer
2,4,5-Trichlorophenylethanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Trichlorophenylethanediol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7Cl3O2/c9-5-2-7(11)6(10)1-4(5)8(13)3-12/h1-2,8,12-13H,3H2 |
| Formel vikt | 239.9512 |