Läs mer
2,4,5-triklorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11338866
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338866 1 g 1g
11348866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19506.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5750-76-5 | C4HCl3N2 | 183.416 g/mol
2,4,5-triklorpyrimidin används i syntesen av potenta och selektiva anaplastiska lymfomkinashämmare (ALK-5), som används som antitumörbehandling. Det används också i syntesen av EGFR-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4,5-triklorpyrimidin används i syntesen av potenta och selektiva anaplastiska lymfomkinashämmare (ALK-5), som används som antitumörbehandling. Det används också i syntesen av EGFR-hämmare.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5750-76-5
Molekylformel C4HCl3N2
Molekylvikt (g/mol) 183.416
MDL-nummer MFCD03788200
InChI-nyckel GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5,6-trichloropyrimidine, 2,4,5-trichloro-pyrimidine, trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorpyrimidin, pubchem5302, zlchem 1349, pyrimidine, trichloro, acmc-209lys, 2,5-trichloropyrimidine
PubChem CID 237259
IUPAC-namn 2,4,5-triklorpyrimidin
LEDER C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trichloropyrimidine
Densitet 1.6
Kokpunkt 84°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.573
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 4449
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 183.43
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.