Läs mer
2,4,5-Triklorotiofenol, 97 %
Produktkod. 11312106
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11312106 5 g 5g
11302106 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312106 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03324.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
CAS: 3773-14-6 | C6H3Cl3S | 213,5 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3773-14-6
Molekylformel C6H3Cl3S
Molekylvikt (g/mol) 213.5
MDL-nummer MFCD00014447
InChI-nyckel JARIALSGFXECCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trichlorothiophenol, renacit ii, benzenethiol, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorobenzene-1-thiol, acmc-209iv9, 2,4,5-trichloro-thiophenol, 2,4,5-trichlorophenyl mercaptan, 2,4,5-tris chloranyl benzenethiol, n-memet-n-trimetsilylmet benzylamine
PubChem CID 19597
IUPAC-namn 2,4,5-triklorbensentiol
LEDER C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)Cl)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trichlorothiophenol
Smältpunkt 112 °C till 118 °C
Kokpunkt 153 °C till 154 °C (15 mmHg)
Odör Obehagligt
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3335
Beilstein 509727
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 213.51
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.