Läs mer
2,4,5-Trichlorotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Trichlorotoluene |
| CAS | 6639-30-1 |
| Molekylformel | C7 H5 Cl3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Toluene','2,4,5-trichloro- (7CI,8CI), 1,2,4-Trichloro-5-methylbenzene, 2,4,5-Trichlorotoluene, NSC 16047 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl3/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,4-trichloro-5-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.47 |
| Formel vikt | 193.9457 |