Läs mer
2,4,5-trifluoro-3-metoxibensoylklorid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10163184
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10163184 25 g 25g
10756633 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10163184 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02064EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 112811-66-2
Molekylformel C8H4ClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 224.563
InChI-nyckel JVQSZTJTWSUJCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride, pubchem8384, acmc-1c4v9, 2,4,5-trifluoro-3-methoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4,5-trifluoro-3-methoxy, benzoyl chloride, 2,4,5-trifluoro-3-methoxy, 2,4,5-trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride, 2,4,5-tris fluoranyl-3-methoxy-benzoyl chloride
PubChem CID 2775281
IUPAC-namn 2,4,5-trifluoro-3-metoxibensoylklorid
LEDER COC1=C(C(=CC(=C1F)F)C(=O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4, 5-Trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 224.56
Procent renhet 97%