Läs mer
2,4,5-trifluoro-N'-hydroxibensenkarboximidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10697190
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10697190 10 g 10g
10167042 1 g 1g
10027094 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10697190 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01290EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 690632-34-9
Molekylformel C7H5F3N2O
Molekylvikt (g/mol) 190.125
MDL-nummer MFCD06200878
InChI-nyckel JWJFTTGUXZRMMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluoro-n-hydroxy-benzamidine, 2,4,5-trifluoro-n-hydroxybenzimidamide, hydroxyimino 2,4,5-trifluorophenyl methylamine, z-2,4,5-trifluoro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9582832
IUPAC-namn 2,4,5-trifluoro-N'-hydroxibensenkarboximidamid
LEDER C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)C(=NO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4, 5-Trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 190.12
Procent renhet 97%