Läs mer
2',4',5'-Trifluoroacetophenone, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11316629
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11316629 5 g 5g
11306629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316629 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26205.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129322-83-4
Molekylformel C8H5F3O
Molekylvikt (g/mol) 174.122
MDL-nummer MFCD00061193
InChI-nyckel GVTLJUZWNNFHMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4',5'-trifluoroacetophenone, 1-2,4,5-trifluorophenyl ethanone, 2,4,5-trifluoroacetophenone, 1-2,4,5-trifluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4,5-trifluorophenyl, 1-2,4,5-trifluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4,5-trifluorobenzene, pubchem4288, acmc-209bgn, 2',4',5'-trifluoro acetophenone
PubChem CID 594417
IUPAC-namn 1-(2,4,5-trifluorfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(=C(C=C1F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',4',5'-Trifluoroacetophenone
Densitet 1.331
Flampunkt 71°C (160°F)
Brytningsindex 1.4665
Kvantitet 5 g
Formel vikt 174.12
Procent renhet 99%