missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4,5-Trifluorobenzaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Trifluorobenzaldehyde |
| CAS | 165047-24-5 |
| Molekylformel | C7H3F3O |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F3O/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-3H |
| LEDER | Fc1cc(F)c(C=O)cc1F |
| IUPAC-namn | 2,4,5-trifluorobenzaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.09 |
| Formel vikt | 160.0136 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?