Läs mer
2,4,5-Trifluorobenzaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Trifluorobenzaldehyde |
| CAS | 165047-24-5 |
| Molekylformel | C7H3F3O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F3O/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-3H |
| LEDER | Fc1cc(F)c(C=O)cc1F |
| IUPAC-namn | 2,4,5-trifluorobenzaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.09 |
| Formel vikt | 160.0136 |