Läs mer
2,4,5-Trifluorobenzeneacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Trifluorobenzeneacetic Acid |
| CAS | 209995-38-0 |
| Molekylformel | C8H5F3O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2,4,5-Trifluorophenyl)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O2/c9-5-3-7(11)6(10)1-4(5)2-8(12)13/h1,3H,2H2,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)Cc1cc(F)c(F)cc1F |
| IUPAC-namn | 2-(2,4,5-trifluorophenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.12 |
| Formel vikt | 190.0242 |