Läs mer
2,4,5-Trifluorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11349935
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11349935
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19904.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 220227-21-4
Molekylformel C6H2ClF3O2S
Molekylvikt (g/mol) 230.585
MDL-nummer MFCD00077600
InChI-nyckel STCZWXXRRTWRSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4,5-trifluorobenzenesulphonyl chloride, 2,4,5-trifluorophenyl sulfonyl chloride, 2,4,5-trifluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,5-trifluoro, pubchem5179, acmc-209fqs, ksc201o4t, chloro 2,4,5-trifluorophenyl sulfone, 2,4,5-trifluorophenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2776979
IUPAC-namn 2,4,5-trifluorobenzenesulfonyl chloride
LEDER C1=C(C(=CC(=C1F)S(=O)(=O)Cl)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Densitet 1.657
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.503
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 230.59
Procent renhet 97%