Läs mer
2,4,5-Trifluorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15167422 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15167422
Brand: Thermo Scientific Acros 448880010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 220227-21-4
Molekylformel C6H2ClF3O2S
Molekylvikt (g/mol) 230.59
InChI-nyckel STCZWXXRRTWRSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4,5-trifluorobenzenesulphonyl chloride, 2,4,5-trifluorophenyl sulfonyl chloride, 2,4,5-trifluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,5-trifluoro, pubchem5179, acmc-209fqs, ksc201o4t, chloro 2,4,5-trifluorophenyl sulfone, 2,4,5-trifluorophenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2776979
IUPAC-namn 2,4,5-trifluorobenzenesulfonyl chloride
LEDER C1=C(C(=CC(=C1F)S(=O)(=O)Cl)F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 4, 5-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Densitet 1.6570g/mL, 1.657
Flampunkt >100°C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel F3C6H2SO2Cl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 230.59
Procent renhet 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4,5-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Precautionary Statement
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402-Förvaras torrt.