Läs mer
2,4,5-trifluorbensoesyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11452267
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452267 5 g 5g
11442267 1 g 1g
11494100 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14193.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 446-17-3 | C7H2F3O2 | 175.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 446-17-3
Molekylformel C7H2F3O2
Molekylvikt (g/mol) 175.09
MDL-nummer MFCD00013306
InChI-nyckel AKAMNXFLKYKFOJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,4,5-trifluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2,4,5-trifluoro, pubchem1346, acmc-209jyu, 2,4,5-trifluorobenzoicacid, ksc235o3j, 2,4,5-trifluoro benzoic acid, rarechem al bo 0258, akamnxflkykfoj-uhfffaoysa, 2,4,5-trifluorobenzoic acid
PubChem CID 521170
IUPAC-namn 2,4,5-trifluorbensoesyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(F)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trifluorobenzoic acid
Smältpunkt 95°C to 100°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3257609
Formel vikt 176.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.