Läs mer
2,4,5-Trifluorophenol, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10760781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10760781 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10760781 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 308680010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4, 5-Trifluorophenol
CAS 2268-16-8
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 37°C to 42°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H3F3O
Linjär formel F3C6HOH
MDL-nummer MFCD00061215
Kvantitet 1 g
Synonym phenol, 2,4,5-trifluoro, phenol,2,4,5-trifluoro, 2,4,5-tfifluorophenol, 2,4,5-trifluoro-phenol, 2,4,5-?trifluorophenol, acmc-1cne2, 2,4,5-trifluorophenol, 2,4,5-tris fluoranyl phenol, 2,4,5-trifluorophenol 1gr
InChI-nyckel ODGMYCITQAIRCI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)O
IUPAC-namn 2,4,5-trifluorophenol
Molekylvikt (g/mol) 148.084
PubChem CID 123153
Formel vikt 148.09
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks