Läs mer
2,4,5-Trifluorophenylacetic acid, 94%
Produktkod. 11396589
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11396589 1 g 1g
11306599 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396589 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26190.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 209995-38-0 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 209995-38-0
Molekylformel C8H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 190.12
MDL-nummer MFCD00082479
InChI-nyckel YSQLGGQUQDTBSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluorophenylacetic acid, 2-2,4,5-trifluorophenyl acetic acid, 2,4,5-trifluorophenyl acetic acid, 2,4,5-trifluoro-phenyl-acetic acid, 2,4,5-trifluorophenylaceticacid, 2,4,5-trifluoro phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4,5-trifluoro, pubchem3526, pubchem7287
PubChem CID 2777950
IUPAC-namn 2-(2,4,5-trifluorfenyl)ättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=CC(F)=C(F)C=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
Smältpunkt 121°C to 124°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 190.12
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.