missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,4,5-Trifluorophenylacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Trifluorophenylacetonitrile |
| CAS | 220141-74-2 |
| Molekylformel | C8H4NF3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,4,5-Trifluorobenzeneacetonitrile, 2,4,5-Trifluorobenzyl Cyanide, 2,4,5-Trifluorobenzylcyanide, 2-(2,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4F3N/c9-6-4-8(11)7(10)3-5(6)1-2-12/h3-4H,1H2 |
| LEDER | C(C#N)C1=CC(=C(C=C1F)F)F |
| IUPAC-namn | 2-(2,4,5-trifluorophenyl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.12 |
| Formel vikt | 171.0296 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?