Läs mer
2,4,5-trihydroxybenzaldehyd, 97 %
Produktkod. 11490843
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490843 5 g 5g
11480843 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11490843 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13283.06
 Begränsad artikel
I lager
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyd, 97%, C7H6O4, CAS-nummer-35094-87-2, bensaldehyd, 2,4,5-trihydroxy, bensaldehyd,2,4,5-trihydroxy, ACMC-1ag53, 4,5-dihydroxysalicylaldehyd, 2,4,5-trihydroxybenzaldehyd, 2,4,5-trihydroxy-benzaldehyd, 5g, 2250084, 154,12, H315-H319-H335 | CAS: 35094-87-2 | C7H6O4 | 154,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35094-87-2
Molekylformel C7H6O4
Molekylvikt (g/mol) 154.12
MDL-nummer MFCD00016592
InChI-nyckel WNCNWLVQSHZVKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 643387
IUPAC-namn 2,4,5-trihydroxibensaldehyd
LEDER OC1=CC(O)=C(C=O)C=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Smältpunkt ∼230 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2250084
Känslighet Luftkänslig
Synonym benzaldehyde, 2,4,5-trihydroxy, acmc-1ag53, 4,5-dihydroxy-salicylaldehyde, 2,4,5-trihydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2,4,5-trihydroxy, 2,4,5-trihydroxybenzaldehyde
Formel vikt 154.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.