Läs mer
2,4,5-Trihydroxypyrimidin, 98 %
Produktkod. 11410937
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410937 1 g 1g
11420937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23320.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 496-76-4 | C4H4N2O3 | 128,087 g/mol
2,4,5-trihydroxipyrimidinstudier visar att det kan bilda stabila baspar med alla fyra baserna i en DNA-duplex. Det har använts som biomarkör för oxidativ DNA-skada i vävnadskonstruerad hud. Det fungerar som en antagonist av uracil i tillväxten av Lactobacillus casei.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 496-76-4
Molekylformel C4H4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 128.087
MDL-nummer MFCD00082987
InChI-nyckel FQXOOGHQVPKHPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isobarbituric acid
PubChem CID 96994
IUPAC-namn 1,3-diazinan-2,4,5-trion
LEDER C1C(=O)C(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trihydroxypyrimidine
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 127205
Formel vikt 128.09
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.