Läs mer
2,4,5-trimetoxibensaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11479827
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479827 100 g 100g
11469827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22792.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4460-86-0 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4460-86-0
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.20
MDL-nummer MFCD00003312
InChI-nyckel IAJBQAYHSQIQRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym asaraldehyde, asaronaldehyde, asarylaldehyde, azarylaldehyde, benzaldehyde, 2,4,5-trimethoxy, gazarin, 3,4,6-trimethoxybenzaldehyde, unii-ndu8j2q00d, 2,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, ccris 1296
PubChem CID 20525
IUPAC-namn 2,4,5-trimetoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(OC)=C(C=O)C=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Smältpunkt 111°C to 115°C
Kokpunkt 140°C (4 mmHg)(sublimation)
Kvantitet 100 g
Beilstein 1951403
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 196.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.