Läs mer
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-5-10(14-3)9(13-2)4-7(8)6-11/h4-6H,1-3H3 |
| Formel vikt | 196.0736 |