Läs mer
2,4,5-Trimetoxybenzoesyra, TRC
Produktkod. 30452621
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452621 100 mg
30452464 500 mg
30449945 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30452621 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT895730100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 490-64-2
Molekylformel C10H12O5
Molekylvikt (g/mol) 212.2
Synonym 3,4,6-Trimethoxybenzoic Acid, Asaronic Acid, Asarylic Acid, Calamonic Acid
IUPAC-namn 2,4,5-trimetoxibensoesyra
LEDER COc1cc(OC)c(cc1OC)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trimethoxybenzoic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O5/c1-13-7-5-9(15-3)8(14-2)4-6(7)10(11)12/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Formel vikt 212.0685