Läs mer
2,4,5-Trimethyl-3-pyridinol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15459027
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15459027 1 g 1g
15469027 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15459027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52357.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5622-78-6
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.182
MDL-nummer MFCD17015035
InChI-nyckel OIXVDFZUALXJNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trimethyl-3-pyridinol, 2,4,5-trimethylpyridine-3-ol
PubChem CID 59900635
IUPAC-namn 2,4,5-trimetylpyridin-3-ol
LEDER CC1=CN=C(C(=C1C)O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trimethyl-3-pyridinol
Smältpunkt 172°C to 176°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 115543
Formel vikt 137.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.