Läs mer
2,4,5-Trimethylaniline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,5-Trimethylaniline Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N.ClH/c1-6-4-8(3)9(10)5-7(6)2;/h4-5H,10H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 171.0815 |
| Procent renhet | >95% |