missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,4,5-Trimethylaniline, TRC

Produktkod. 30041063
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041063 100 mg
30006031 500 mg
30003587 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30041063 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT797580100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 137-17-7
Molekylformel C9 H13 N
Molekylvikt (g/mol) 135.21
Synonym Benzenamine, 2,4,5-trimethyl-, Aniline, 2,4,5-trimethyl- (6CI,7CI,8CI), 2,4,5-Trimethylbenzenamine, 2,4,5-Trimethylaniline, 2,4,5-Trimethylphenylamine, NSC 37004, NSC 5297, Pseudocumidine, ψ-Cumidine
IUPAC-namn 2,4,5-trimethylaniline
LEDER Cc1cc(C)c(N)cc1C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trimethylaniline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-6-4-8(3)9(10)5-7(6)2/h4-5H,10H2,1-3H3
Formel vikt 135.1048
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.