Läs mer
2,4,5-trimetyloxazol, 97 %
Código de producto. 11474093
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
11474093 5 g 5g
11484093 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11474093 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10328.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 20662-84-4 | C6H9NO | 111,144 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 20662-84-4
Molekylformel C6H9NO
Molekylvikt (g/mol) 111.144
MDL-nummer MFCD00005308
InChI-nyckel ZRLDBDZSLLGDOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trimethyloxazole, trimethyloxazole, oxazole, trimethyl, unii-b04pf51wxi, 2,4,5-trimethyl oxazole, trimethyl-1,3-oxazole, b04pf51wxi, oxazole, 2,4,5-trimethyl, trimethyl-oxazole, pubchem8636
PubChem CID 30215
IUPAC-namn 2,4,5-trimetyl-1,3-oxazol
LEDER CC1=C(OC(=N1)C)C
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trimethyloxazole
Densitet 0.964
Kokpunkt 133 °C till 134 °C
Flampunkt 33 °C (91 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 107043
Formel vikt 111.14
Procent renhet 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,5-Trimethyloxazole
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Consejos de prudencia
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,5-Trimethyloxazole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.