Läs mer
2,4,5-trimetyloxazol, 97 %
Produktkod. 11484093
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484093 25 g 25g
11474093 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11484093 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10328.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 20662-84-4 | C6H9NO | 111,144 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20662-84-4
Molekylformel C6H9NO
Molekylvikt (g/mol) 111.144
MDL-nummer MFCD00005308
InChI-nyckel ZRLDBDZSLLGDOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trimethyloxazole, trimethyloxazole, oxazole, trimethyl, unii-b04pf51wxi, 2,4,5-trimethyl oxazole, trimethyl-1,3-oxazole, b04pf51wxi, oxazole, 2,4,5-trimethyl, trimethyl-oxazole, pubchem8636
PubChem CID 30215
IUPAC-namn 2,4,5-trimetyl-1,3-oxazol
LEDER CC1=C(OC(=N1)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trimethyloxazole
Densitet 0.964
Kokpunkt 133°C to 134°C
Flampunkt 33°C (91°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 107043
Formel vikt 111.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.