Läs mer
2,4,5-trimetyltiazol, 98 %
Produktkod. 11479346
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479346 5 g 5g
11489346 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479346 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19046.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
CAS: 13623-11-5 | C6H9NS | 127,205 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13623-11-5
Molekylformel C6H9NS
Molekylvikt (g/mol) 127.205
MDL-nummer MFCD00005332
InChI-nyckel BAMPVSWRQZNDQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trimethylthiazole, trimethylthiazole, trimethyl thiazole, thiazole, trimethyl, thiazole, 2,4,5-trimethyl, trimethyl-1,3-thiazole, 2,4,5-trimethyl thiazole, thiazole, 2,4,5-trimethyl-8ci 9ci, fema no. 3325, trimethyl-thiazole
PubChem CID 61653
ChEBI CHEBI:78738
IUPAC-namn 2,4,5-trimetyl-1,3-tiazol
LEDER CC1=C(SC(=N1)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Trimethylthiazole
Densitet 1.043
Kokpunkt 164°C to 166°C
Flampunkt 64°C (147°F)
Brytningsindex 1.509
Kvantitet 5 g
Beilstein 107148
Formel vikt 127.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.