Läs mer
2,4,5-Triphenylimidazole, 97%
Produktkod. 11443527
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443527 250 g 250g
11423527 10 g 10g
11433527 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17291.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 484-47-9 | C21H16N2 | 296.373 g/mol
2,4,5-trifenylimidazol används i syntesen av fluorescerande diaryletener och nanotrådar av 2,4,5-trifenylimidazol, som kan användas som entråds aktiva optiska vågledare och optiskt drivna ultravioletta lasrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2,4,5-trifenylimidazol används vid
syntes av fluorescerande diaryletener och nanotrådar av 2,4,5-trifenylimidazol, som kan användas som entråds aktiva optiska vågledare och optiskt drivna ultravioletta lasrar.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 484-47-9
Molekylformel C21H16N2
Molekylvikt (g/mol) 296.373
MDL-nummer MFCD00005187
InChI-nyckel RNIPJYFZGXJSDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-triphenylimidazole, lophine, lophin, 1h-imidazole, 2,4,5-triphenyl, 2,4,5-triphenyl-1,3-imidazole, unii-q6k46g80zd, imidazole, 2,4,5-triphenyl, chembl34173, 2,5-triphenylimidazole, imidazole,4,5-triphenyl
PubChem CID 10232
IUPAC-namn 2,4,5-trifenyl-lH-imidazol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=C(N2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,5-Triphenylimidazole
Smältpunkt 274°C to 278°C
Kvantitet 250 g
Beilstein 236652
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 296.38
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.