Läs mer
2-(4-(6-((5-((2-Chloro-6-methylphenyl)carbamoyl)thiazol-2-yl)amino)-2-methylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl)ethyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4-(6-((5-((2-Chloro-6-methylphenyl)carbamoyl)thiazol-2-yl)amino)-2-methylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl)ethyl Acetate |
| CAS | 1245157-85-0 |
| Molekylformel | C24H28ClN7O3S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Thiazolecarboxamide, 2-[[6-[4-[2-(acetyloxy)ethyl]-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)- (ACI), 2-[[6-[4-[2-(Acetyloxy)ethyl]-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide (ACI), 2-(4-(6-((5-((2-Chloro-6-methylphenyl)carbamoyl)thiazol-2-yl)amino)-2-methylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl)ethyl acetate, 2-[4-[6-[[5-[(2-Chloro-6-methylphenyl)carbamoyl]-1,3-thiazol-2-yl]amino]-2-methylpyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl]ethyl acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28ClN7O3S/c1-15-5-4-6-18(25)22(15)30-23(34)19-14-26-24(36-19)29-20-13-21(28-16(2)27-20)32-9-7-31(8-10-32)11-12-35-17(3)33/h4-6,13-14H,7-12H2,1-3H3,(H,30,34)(H,26,27,28,29) |
| LEDER | CC(OCCN1CCN(C2=NC(C)=NC(NC3=NC=C(C(NC4=C(C)C=CC=C4Cl)=O)S3)=C2)CC1)=O |
| IUPAC-namn | 2-[4-[6-[[5-[(2-chloro-6-methylphenyl)carbamoyl]-1,3-thiazol-2-yl]amino]-2-methylpyrimidin-4-yl]piperazin-1-yl]ethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 530 |