Läs mer
2,4,6,8-Tetrametyl-2,4,6,8-tetravinylcyklotetrasiloxan, 97 %
Produktkod. 11319305
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11319305 250 g 250g
11309305 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319305 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16645.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2554-06-5 | C9H12O2 | 152,19 g/mol
2,4,6,8-tetrametyl-2,4,6,8-tetravinylcyklotetrasiloxan används som mellanprodukt i organisk syntes. Det används vid framställning av 4-vinyl-bensoesyraetylester. Vidare används det för att framställa styrenderivat genom korskoppling med arylbromid i närvaro av palladiumkatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,4,6,8-tetrametyl-2,4,6,8-tetravinylcyklotetrasiloxan används som mellanprodukt i organisk syntes. Det används vid framställning av 4-vinyl-bensoesyraetylester. Vidare används det för att framställa styrenderivat genom korskoppling med arylbromid i närvaro av palladiumkatalysator.
Löslighet Blandbar med
de flesta organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med syror, baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2554-06-5
MDL-nummer MFCD00040293
Specifikationer
Kokpunkt 110 °C (10 mmHg)
Kemiskt namn eller material 2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane
Smältpunkt -43 °C
Kvantitet 250 g
Flampunkt 112 °C (233 °F)
Brytningsindex 1.434
Densitet 0.997
Molekylformel C9H12O2
Beilstein 1807272
Synonym phenol, 2-ethoxy-4-methyl, 2-ethoxy-p-cresol, methyl creosol, acmc-20anwy, ethoxy-p-cresol, 2-ethoxy-4-methyl-phenol, phenol,2-ethoxy-4-methyl
Löslighetsinformation Blandbar med de flesta organiska lösningsmedel.
InChI-nyckel ZWQBCCVEOIYNDL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC1=C(C=CC(=C1)C)O
IUPAC-namn 2-etoxi-4-metylfenol
Molekylvikt (g/mol) 152.19
PubChem CID 75715
Formel vikt 344.67
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.