Läs mer
2,4,6,8-Tetrametylcyklotetrasiloxan, 99 %
Produktkod. 11369295
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369295 25 g 25g
11359295 5 g 5g
11379295 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11369295 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16642.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2370-88-9 | C4H12O4Si4 | 236,476 g/mol
Tetrametyl-cyklotetrasiloxan är ett bra impregneringsmedel av fotoelektriskt material. Det används för att tillverka modifierad siloxan med definierad vätehalt och kedjemängd. Det används också vid tillverkning av silikonpolymerer och fungerar som en prekursor för avsättning av polysiloxan, cyklisk siloxan, kiseldioxid, oxikarbid tunna filmer med låg dielektricitetskonstant för mikroelektronik och halvledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetrametyl-cyklotetrasiloxan är ett bra impregneringsmedel av fotoelektriskt material. Det används för att tillverka modifierad siloxan med definierad vätehalt och kedjemängd. Det används också vid tillverkning av silikonpolymerer och fungerar som en prekursor för avsättning av polysiloxan, cyklisk siloxan, kiseldioxid, oxikarbid tunna filmer med låg dielektricitetskonstant för mikroelektronik och halvledare.
Löslighet Blandbar
med de flesta organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, baser och syror. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2370-88-9
Molekylformel C4H12O4Si4
Molekylvikt (g/mol) 236.476
MDL-nummer MFCD00039567
InChI-nyckel WZJUBBHODHNQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetramethylcyclotetrasiloxane, tmcts, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl, 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, 1,2,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-cyclotetrasiloxan, 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxne, 1,3,5,7-tetramethyl cyclotetrasiloxane
PubChem CID 6327421
IUPAC-namn 2,4,6,8-tetrametyl-5,7-dioxa-1,3-dioxonia-2,4-disila-6,8-disilanidacyklookta-1,3-dien
LEDER C[Si-]1O[Si-]([O+]=[Si]([O+]=[Si](O1)C)C)C
Specifikationer
Kokpunkt 134 °C till 135 °C
Kemiskt namn eller material 2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
Smältpunkt -69 °C
Kvantitet 25 g
Flampunkt 25 °C (77 °F)
Brytningsindex 1.387
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 0.991
UN-nummer UN1993
Beilstein 1787074
Löslighetsinformation Blandbar med de flesta organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 240.51
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.