Läs mer
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane, 99%
Produktkod. p-7046870
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11359295
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16642.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2370-88-9 | C4H12O4Si4 | 236.476 g/mol
Tetrametyl-cyklotetrasiloxan är ett bra impregneringsmedel av fotoelektriskt material. Det används för att tillverka modifierad siloxan med definierad vätehalt och kedjemängd. Det används också vid tillverkning av silikonpolymerer och fungerar som en prekursor för avsättning av polysiloxan, cyklisk siloxan, kiseldioxid, oxikarbid tunna filmer med låg dielektricitetskonstant för mikroelektronik och halvledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetrametyl-cyklotetrasiloxan är ett bra impregneringsmedel av fotoelektriskt material. Det används för att tillverka modifierad siloxan med definierad vätehalt och kedjemängd. Det används också vid tillverkning av silikonpolymerer och fungerar som en prekursor för avsättning av polysiloxan, cyklisk siloxan, kiseldioxid, oxikarbid tunna filmer med låg dielektricitetskonstant för mikroelektronik och halvledare.
Löslighet Blandbar
med de flesta organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, baser och syror. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2370-88-9
Molekylformel C4H12O4Si4
Molekylvikt (g/mol) 236.476
MDL-nummer MFCD00039567
InChI-nyckel WZJUBBHODHNQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetramethylcyclotetrasiloxane, tmcts, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl, 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, 1,2,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-cyclotetrasiloxan, 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxne, 1,3,5,7-tetramethyl cyclotetrasiloxane
PubChem CID 6327421
IUPAC-namn 2,4,6,8-tetrametyl-5,7-dioxa-1,3-dioxonia-2,4-disila-6,8-disilanidacyklookta-1,3-dien
LEDER C[Si-]1O[Si-]([O+]=[Si]([O+]=[Si](O1)C)C)C
Specifikationer
Kokpunkt 134°C to 135°C
Kemiskt namn eller material 2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
Smältpunkt -69°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1787074
Flampunkt 25°C (77°F)
Formel vikt 240.51
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.