missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-[4,6-Bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-5-(octyloxy)phenol, TRC

Produktkod. 30134307
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134307 10 g
30006511 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB42990010G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2725-22-6
Molekylformel C33 H39 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 509.68
Synonym 2-(4,6-Di-2,4-xylyl-s-triazin-2-yl)-5-(octyloxy)phenol, 2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine, 2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine, 2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-octyloxyphenyl)-s-triazine, 2,6-Bis(2,4-dimethylphenyl)-4-(2-hydroxy-4-octyloxyphenyl)-s-triazine, 2-(4,6-Bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazine-2-yl)-5-octyloxyphenol, Cyagard UV 1164, Cyasorb 1164, Cyasorb UV 1164, Cytec UV 1164, Tinuvin 1545, UV 1164;
IUPAC-namn 2-[4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-5-octoxyphenol
LEDER CCCCCCCCOc1ccc(c(O)c1)c2nc(nc(n2)c3ccc(C)cc3C)c4ccc(C)cc4C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[4,6-Bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]-5-(octyloxy)phenol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C33H39N3O2/c1-6-7-8-9-10-11-18-38-26-14-17-29(30(37)21-26)33-35-31(27-15-12-22(2)19-24(27)4)34-32(36-33)28-16-13-23(3)20-25(28)5/h12-17,19-21,37H,6-11,18H2,1-5H3
Formel vikt 509.3042
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.