Läs mer
2,4,6-kollidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10412935 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10412935 1 L 1 L
10790661 100 mL 100ml
10644642 500 mL 500ml
10564684 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10412935 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 161950010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-75-8 | C8H11N | 121.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-75-8
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
MDL-nummer MFCD00006338
InChI-nyckel BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-collidine, gamma-collidine, s-collidine, pyridine, 2,4,6-trimethyl, collidine, sym-collidine, 2,4,6-kollidin, unii-7ie4bk5j5v, 2,4,6-trimethyl-pyridine, .gamma.-collidine
PubChem CID 7953
IUPAC-namn 2,4,6-trimetylpyridin
LEDER CC1=CC(C)=NC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 4, 6-Collidine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -43.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 171.0°C to 172.0°C
Flampunkt 57°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C5H2N)(CH3)3
Brytningsindex 1.4995 to 1.5015
Kvantitet 1 L
Beilstein 20, 250
Fieser 01,155; 13,302
Merck Index 15, 9890
Löslighetsinformation Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,soluble in alcohol,chloroform,benzene and,toluene,miscible with ether
Formel vikt 121.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.