Läs mer
2,4,6-Kollidin, 99%
Produktkod. 11464100
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464100 25 mL 25ml
11498903 100 mL 100ml
11408913 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464100 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11058.AC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-75-8 | C8H11N | 121,18 g/mol
2,4,6-kollidin används som vävnadsfixativ för elektronmikroskopi. Det är användbart i dehydrohalogeneringsreaktioner och fungerar som ett lösningsmedel för klyvning av hindrade estrar med vattenfri litiumjodid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,4,6-Collidine används som ett vävnadsfixativ för elektronmikroskopi. Det är användbart i dehydrohalogeneringsreaktioner och fungerar som ett lösningsmedel för klyvning av hindrade estrar med vattenfri litiumjodid.
Löslighet
Något blandbar med vatten. Blandbar med eter, metanol, aceton, kloroform, bensen, toluen och utspädda syror.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-75-8
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
MDL-nummer MFCD00006338
InChI-nyckel BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-collidine, gamma-collidine, s-collidine, pyridine, 2,4,6-trimethyl, collidine, sym-collidine, 2,4,6-kollidin, unii-7ie4bk5j5v, 2,4,6-trimethyl-pyridine, .gamma.-collidine
PubChem CID 7953
IUPAC-namn 2,4,6-trimetylpyridin
LEDER CC1=CC(C)=NC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Collidine
Smältpunkt -43°C
Densitet 0.916
pH 9 to 10
Kokpunkt 171°C to 172°C
Flampunkt 54°C (129°F)
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.498
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1992
Beilstein 107283
Merck Index 14,9718
Löslighetsinformation Slightly miscible with water. Miscible with ether,methanol,acetone,chloroform,benzene,toluene and dilute acids.
Formel vikt 121.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Collidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Collidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.