Läs mer
2,4,6-Kollidin, 99%
Produktkod. 11498903
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498903 100 mL 100ml
11464100 25 mL 25ml
11408913 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498903 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11058.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    732.11 SEK
    613.65 SEK / 100ml
    Save 118.46 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-75-8 | C8H11N | 121,18 g/mol
2,4,6-kollidin används som vävnadsfixativ för elektronmikroskopi. Det är användbart i dehydrohalogeneringsreaktioner och fungerar som ett lösningsmedel för klyvning av hindrade estrar med vattenfri litiumjodid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,4,6-Collidine används som ett vävnadsfixativ för elektronmikroskopi. Det är användbart i dehydrohalogeneringsreaktioner och fungerar som ett lösningsmedel för klyvning av hindrade estrar med vattenfri litiumjodid.
Löslighet
S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-75-8
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
MDL-nummer MFCD00006338
InChI-nyckel BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-collidine, gamma-collidine, s-collidine, pyridine, 2,4,6-trimethyl, collidine, sym-collidine, 2,4,6-kollidin, unii-7ie4bk5j5v, 2,4,6-trimethyl-pyridine, .gamma.-collidine
PubChem CID 7953
IUPAC-namn 2,4,6-trimetylpyridin
LEDER CC1=CC(C)=NC(C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Collidine
Smältpunkt -43 °C
Densitet 0.916
pH 9 till 10
Kokpunkt 171 °C till 172 °C
Flampunkt 54 °C (129 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.498
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1992
Beilstein 107283
Merck Index 14,9718
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten. Blandbar med eter, metanol, aceton, kloroform, bensen, toluen och utspädda syror.
Formel vikt 121.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.