Läs mer
2,4,6-Kollidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Collidine |
| CAS | 108-75-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 H11 N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Pyridine, 2,4,6-trimethyl- (8CI, 9CI, ACI), 2,4,6-Trimethylpyridine (ACI), 2,4,6-Collidine, NSC 460, s-Collidine, sym-Collidine, α,γ,α'-Collidine, γ-Collidine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cc(C)nc(C)c1 |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trimetylpyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.18 |
| Visa mer |