Läs mer
2,4,6-Kollidin, TRC
Produktkod. 30368347
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30368347 100 g
1 options
Produktkod. 30368347 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC640040100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Collidine
CAS 108-75-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 H11 N
Kvantitet 100 g
Synonym Pyridine, 2,4,6-trimethyl- (8CI, 9CI, ACI), 2,4,6-Trimethylpyridine (ACI), 2,4,6-Collidine, NSC 460, s-Collidine, sym-Collidine, α,γ,α'-Collidine, γ-Collidine
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
LEDER Cc1cc(C)nc(C)c1
IUPAC-namn 2,4,6-trimetylpyridin
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Formel vikt 121.0891