Läs mer
2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid, Mikromol™
Beskrivning
2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid |
| CAS | 1391054-56-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H9 N5 O3 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-[(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)thio]ethanesulfonic Acid, 2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid, Mesna Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9N5O3S2/c6-3-8-4(7)10-5(9-3)14-1-2-15(11,12)13/h1-2H2,(H,11,12,13)(H4,6,7,8,9,10) |
| LEDER | Nc1nc(N)nc(SCCS(=O)(=O)O)n1 |
| IUPAC-namn | 2-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanyl]ethanesulfonic acid |
| Visa mer |