Läs mer
2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid, TRC
Produktkod. 30133858
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133858 250 mg
17942785 100 mg
17962595 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133858 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD416770250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1391054-56-0
Molekylformel C5 H9 N5 O3 S2
Molekylvikt (g/mol) 251.29
Synonym 2-[(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)thio]ethanesulfonic Acid, 2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid, Mesna Imp. E (EP)
IUPAC-namn 2-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanyl]ethanesulfonic acid
LEDER Nc1nc(N)nc(SCCS(=O)(=O)O)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)sulfanylethanesulfonic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H9N5O3S2/c6-3-8-4(7)10-5(9-3)14-1-2-15(11,12)13/h1-2H2,(H,11,12,13)(H4,6,7,8,9,10)
Formel vikt 251.0147