missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[4-[(6-Methoxy-8-quinolinyl)amino]pentyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(4RS)-4-[(6-Methoxyquinolin-8-yl)amino]pentyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 83532-78-9 |
| Molekylformel | C23 H23 N3 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','2-[4-[(6-methoxy-8-quinolinyl)amino]pentyl]-, 2-[4-[(6-Methoxy-8-quinolinyl)amino]pentyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[(4RS)-4-[(6-Methoxyquinolin-8-yl)amino]pentyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23N3O3/c1-15(25-20-14-17(29-2)13-16-8-5-11-24-21(16)20)7-6-12-26-22(27)18-9-3-4-10-19(18)23(26)28/h3-5,8-11,13-15,25H,6-7,12H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cc(NC(C)CCCN2C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ncccc4c1 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[(6-methoxyquinolin-8-yl)amino]pentyl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.447 |
| Formel vikt | 389.174 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?