Läs mer
2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, 98%
Produktkod. 11483417
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483417 25 g 25g
11473417 5 g 5g
11493417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483417 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17201.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3682-35-7 | C18H12N6 | 312.34 g/mol
Reagens för kolorimetrisk bestämning av järn2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazin används vid spektrofotometrisk bestämning av järn. Den fungerar som en tridendatligand och bildar koordinationskomplex med lantanider och rodium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Reagens för kolorimetrisk bestämning av järn2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazin används vid spektrofotometrisk bestämning av järn. Den fungerar som en tridendatligand och bildar koordinationskomplex med lantanider och rodium.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3682-35-7
Molekylformel C18H12N6
Molekylvikt (g/mol) 312.34
MDL-nummer MFCD00006045
InChI-nyckel KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tripyridyl-s-triazine, 2,4,6-tris 2-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-1,3,5-triazine, terpyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-s-triazine, tptz iron reagent, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tri-2-pyridinyl, tri-2-pyridyl-s-triazine, s-triazine, tri-2-pyridyl, 2,4,6-tris 2-pyridyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 77258
LEDER C1=CC=C(N=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Smältpunkt 248°C to 252°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 282581
Merck Index 14,9750
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
IUPAC-namn 2,4,6-tripyridin-2-yl-1,3,5-triazin
Formel vikt 312.34
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.